Principaux documents
852619
Sigma-Aldrich
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
98%
Synonyme(s) :
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O