Principaux documents
851396
Sigma-Aldrich
Galactan
Synonyme(s) :
Polygalactan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O