Principaux documents
84656
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Boc-2-(carboxymethyl)guanidine
≥97.0%
Synonyme(s) :
N-(N,N′-Di-Boc-guanyl)glycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H23N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
Clé InChI
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Guanidinylation reagent
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design