82356
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
technical, ≥70% (GC)
Synonyme(s) :
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylcaproat
About This Item
Qualité
technical
Essai
≥70% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.437
Indice d'acide
≤1.0
Indice d'iode
≤1.0
Indice de saponification
185‑200
Température de transition
solidification point ≤−15 °C
Densité
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCOC(=O)CC(C)CC(C)(C)C)CC(C)(C)C