Principaux documents
805637
Sigma-Aldrich
XPhos-Pd-G2 GT capsule
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H59ClNPPd
Poids moléculaire :
786.80
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
capsule
Caractéristiques
generation 2
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C=C1C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=CC=CC=C2C(C3CCCCC3)C4CCCCC4.NC5=C(C6=C([Pd]Cl)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C34H50.C12H10N.ClH.Pd/c1-23(2)28-21-31(24(3)4)34(32(22-28)25(5)6)30-20-14-13-19-29(30)33(26-15-9-7-10-16-26)27-17-11-8-12-18-27;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h13-14,19-27,33H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
ZKKCVBQNSHPVBL-UHFFFAOYSA-M
Application
Convenient dosable form of XPhos-Pd-G2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The advent of the Buchwald portfolio of ligands and complexes for cross-coupling reactions in the past decade has greatly advanced the ease of performing this transformation.