Principaux documents
805475
Sigma-Aldrich
Me3tacnRuCl3 hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H23Cl3N3ORu
Poids moléculaire :
396.73
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
>300 °C (decomposition without melt)
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]12(Cl)(Cl)[N@](CC3)(C)CC[N@@]1(C)CC[N]23C
InChI
1S/C9H21N3.3ClH.Ru/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10;;;;/h4-9H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
IPPQISZMQLBZTB-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable