Principaux documents
799025
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6,d5)
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6CD5ClO
Poids moléculaire :
151.55
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
O=C(Cl)[13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1
Clé InChI
PASDCCFISLVPSO-ZZGCVRHPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup