798460
2,7-Dimethyl-10-phenylacridin-9(10H)-one
97%
About This Item
Essai
97%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C(C=CC(C)=C3)=C3C4=O)C4=C1
InChI
1S/C21H17NO/c1-14-8-10-19-17(12-14)21(23)18-13-15(2)9-11-20(18)22(19)16-6-4-3-5-7-16/h3-13H,1-2H3
Clé InChI
ZFGJBTQJOSUQPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.