Key Documents
797782
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
BrC6D4COCD3
Poids moléculaire :
206.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C(Br)=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
WYECURVXVYPVAT-AAYPNNLASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup