797561
7-Hydroxy-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid-5,5-dioxide 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
hydroxyl
sulfone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CS1(=O)=O)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-18(11,15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ZKCKSGZYCIBCKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenu apparenté
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.