Documents
796921
Sigma-Aldrich
tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C1
InChI
1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-9-12(11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h9H,8,10-11H2,1-7H3
Clé InChI
KEEIJBAOTMNSEN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable