794317
Copper
nanopowder, <100 nm (BET), <3% oxygen passivation, 99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
<100 nm (BET)
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable