Principaux documents
790605
Sigma-Aldrich
Methyl-4,6-O-benzylidene-α-D-galactopyranoside
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +160°, c = 0.5% in methanol
Pf
153-158 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
Clé InChI
VVSWDMJYIDBTMV-CQMHSGHYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable