Documents
78960
Sigma-Aldrich
Phenyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
3-Phenoxy-1-propyne
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH2OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro Beilstein :
2040910
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.535
Densité
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
Clé InChI
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter