778362
5-Methyl-5-allyloxycarbonyl-1,3-dioxan-2-one
97%
Synonyme(s) :
5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxane-5-carboxylic acid, 2-propen-1-yl ester, Allyl 5-methyl-2-oxo-1,3-dioxane-5-carboxylate, Allyl functionalized carbonate monomer, MAC
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-70 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1OCC(C(OCC=C)=O)(C)CO1
InChI
1S/C9H12O5/c1-3-4-12-7(10)9(2)5-13-8(11)14-6-9/h3H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
OPWZLMZGHGAFNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable