Principaux documents
774316
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)-1H-benzimidazole
95%
Synonyme(s) :
2-(Thiophen-2-yl)benzimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
334-338 °C
Chaîne SMILES 
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
Clé InChI
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable