Principaux documents
773646
Sigma-Aldrich
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BF3KN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BF3N.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
JEQAKQWNUUSKHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable