Documents
773344
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-3,6-difluoroaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
92-97 °C
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
Clé InChI
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable