Principaux documents
773115
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Met-OH
97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Methyl methionine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
97% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white to beige
Pf
150-155 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-22(19(20(23)24)11-12-27-2)21(25)26-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,18-19H,11-13H2,1-2H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clé InChI
SPYUJXKMEJUAOI-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3