771929
Manganese iron oxide
nanopowder, 50 nm avg. part. size, 97% trace metals basis (BET)
Synonyme(s) :
Iron manganese oxide, Iron manganese spinel, Manganese ferrite
About This Item
Essai
97% trace metals basis (BET)
Forme
nanopowder
Taille moy. des particules
50 nm
Pf
>300 °C
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable