Documents
768553
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-benzothiazolyl-N3)phenolato-O]zinc
99%
Synonyme(s) :
Zn(BTZ)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H16N2O2S2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
305-310 °C
λmax
334+/-5 nm at 0.01 g/L in dichloromethane
Chaîne SMILES 
O([Zn]Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3s2)c4ccccc4-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/2C13H9NOS.Zn/c2*15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13;/h2*1-8,15H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
CJGUQZGGEUNPFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Green Light Emitters and Dopants
  • Metal Complex Dopants and Dyes
  • OLED and PLED Materials
  • Organic and Printed Electronics
  • Photoluminescent Materials
  • Photonic and Optical Materials
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable