768375
Azobisisobutyronitrile
12 wt. % in acetone
Synonyme(s) :
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) solution, radical initiator, α,α,′-Azoisobutyronitrile solution, AIBN solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
12 wt. % in acetone
Indice de réfraction
n20/D 1.368
Densité
0.808 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Clé InChI
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Description générale
Application
- Used as an initiator in the synthesis of highly cross-linked Poly(divinylbenzene) (PDVB) polymers.
- Used as an initiator in the polymerization process of 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA).
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C