767530
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 10,000, azide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 10,000 (n~230)
average Mn 10,000
Température de transition
Tm 59-64 °C
Extrémité Ω
azide
Extrémité α
azide
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.