Documents
767026
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525
Densité
1.640 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1c(F)nccc1Br
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-4(8)2-3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
ZTEAVFJYORJJMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable