766771
3-Iodo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
109-117 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccn2c(I)cnc2c1
InChI
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-11-7(9)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
JHYOINIROVIUFH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable