Principaux documents
766496
Sigma-Aldrich
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
46-50 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccn2ccnc12
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-4-13-5-3-12-7(6)13/h1-5H
Clé InChI
FUTDMHITXUWIRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable