766054
P-Chlorodiphenylphosphine
99%
Synonyme(s) :
Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.8 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.636 (lit.)
Point d'ébullition
320 °C (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F
Point d'éclair (°C)
138 °C