765538
Gold nanoparticles
30 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEG 3000
Forme
dispersion in H2O
nanoparticles
Conditionnement
poly bottle of 1 mL
DO
50
Diamètre
30 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.00 g/cm3
λmax
525 nm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
AuNPs may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable