Principaux documents
763373
Sigma-Aldrich
(1-Acetoxyethyl)ferrocene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16FeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
68-70 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(OC(C)=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H11O2.C5H5.Fe/c1-7(11-8(2)10)9-5-3-4-6-9;1-2-4-5-3-1;/h3-7H,1-2H3;1-5H;
Clé InChI
FQCPSJFOJLNVTP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable