Documents
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
Synonyme(s) :
6-Methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
Clé InChI
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable