Principaux documents
760315
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Formylimidazo[1,2-a]pyridine, Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
123-126 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1cccc2nccn12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-6H
Clé InChI
IZZPLXLDWJCBDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable