76016
Dichloro-methyl-octadecylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Synonyme(s) :
Silane ODM, Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pureté
≥85% n-isomer basis
≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
Pf
~25 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Prepare dipyridylsilane receptors by reacting with pyridinemethanol using triethylamine at RT.
- Functionalize a new mesoporous silica material used for Li-ion batteries.
- Prepare papers having hydrophobic self-assembled monolayers.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>302.0 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
> 150 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter