Principaux documents
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
Synonyme(s) :
2-Acetylenylthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.580
Densité
1.139 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
Clé InChI
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
108.0 °F
Point d'éclair (°C)
42.2 °C