757934
AlCuFe quasicrystal
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Al-Cu-Fe, Icosahedral-AlCuFe, i-AlCuFe
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
<10 μm
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable