757519
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
Pf
143-148 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
chloro
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
Clé InChI
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable