Documents
754609
Sigma-Aldrich
Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
195-200 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-8-5(9)3-4(7-8)6(10)11-2/h3,9H,1-2H3
Clé InChI
IWOKRTHKTAEDLP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable