Principaux documents
754323
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(Br)n1
InChI
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable