Principaux documents
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H36F2S2Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.95
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99% (HPLC)
Perte
0.5 wt. % TGA, 290 °C
Pf
193-198 °C
Propriétés du semi-conducteur
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
Chaîne SMILES 
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3