Principaux documents
75137
Sigma-Aldrich
Nω-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
H-Arg(MTR)-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.47
Beilstein:
5638377
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C16H26N4O5S/c1-9-8-13(25-4)10(2)11(3)14(9)26(23,24)20-16(18)19-7-5-6-12(17)15(21)22/h8,12H,5-7,17H2,1-4H3,(H,21,22)(H3,18,19,20)/t12-/m0/s1
Clé InChI
FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable