Documents
749427
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Li213CO3
Poids moléculaire :
74.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
crystals
Pf
618 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable