Documents
748641
Sigma-Aldrich
Furan-3-boronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10BNO5
Poids moléculaire :
222.99
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
132-134 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable