Principaux documents
748536
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chlorobenzofuran-3-carboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
58-63 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1coc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)9-6-15-10-4-3-7(12)5-8(9)10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
CQHDKISUMTVOSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable