748374
Tetraphenylgermane
96%
Synonyme(s) :
Tetraphenyl germanium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: catalyst
Pf
230-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clé InChI
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable