Key Documents
748145
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-4,6-dimethylpyridine
97%
Synonyme(s) :
(4,6-Dimethyl-2-pyridinyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (4,6-dimethyl-2-pyridinyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-79 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)nc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-9(2)13-10(7-8)14-11(15)16-12(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
VTOQKBTVQSCALH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable