Documents
747610
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
Synonyme(s) :
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H22ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: acridinium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Activation du photocatalyseur
450 nm
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable