Documents
745693
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)oxetane
97%
Synonyme(s) :
3-oxetanemethanamine, (Oxetan-3-yl)methanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458
Densité
1.014 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
Clé InChI
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
144.9 °F
Point d'éclair (°C)
62.7 °C