745219
(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)diphenylphosphine
≥96.5% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)diphenylphosphane, 5-(Diphenylphosphanyl)dibenzo[a,d]cycloheptene, troppPh
About This Item
Essai
≥96.5% (elemental analysis)
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Perte
≤1.0% loss on drying
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3C(C=CC=C4)=C4C=CC5=C3C=CC=C5
InChI
1S/C27H21P/c1-3-13-23(14-4-1)28(24-15-5-2-6-16-24)27-25-17-9-7-11-21(25)19-20-22-12-8-10-18-26(22)27/h1-20,27H
Clé InChI
KZCMNDBHBVBRLY-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable