744255
Sulfur dioxide
≥99.98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.26 (21 °C, vs air)
Pression de vapeur
1779 mmHg ( 21 °C)
Pureté
≥99.98%
Forme
gas
Point d'ébullition
−10 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clé InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the palladium catalyzed aminosulfonylation reaction.
- To prepare 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane [DABCO. (SO2)2] or DABSO, which is used as a reagent to synthesize N-aminosulfonamides via aminosulfonylation process using palladium catalyst.
- To synthesize polysulfobetaine (PSB/SO2) copolymer.
Conditionnement
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable