Principaux documents
743747
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥95%
Synonyme(s) :
(3-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, (3-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15BrF3IO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.16
Beilstein:
20041340
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95% (HPLC)
≥95%
Forme
powder
Composition
carbon content, 33.0-36.8%
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
triflate
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2cccc(Br)c2)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)17-14-6-4-5-13(16)9-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
QTQFCDQRJRJUAN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable