Principaux documents
741396
Sigma-Aldrich
Allylamine dihydrogen phosphate
contains up to 6% water, 95%
About This Item
Formule linéaire :
C3H7N · H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
144-153 °C
Chaîne SMILES 
NCC=C.OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7N.H3O4P/c1-2-3-4;1-5(2,3)4/h2H,1,3-4H2;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
SHKWWJYVYVJJDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable